Learn More
Adaptateur de filetage Quickfit™ pour cône
Product Code. 10484520
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre du filetage:
13
18
24
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
missing translation for 'unitSize'
2 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10484520
missing translation for 'mfr': Quickfit ST53/24
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L’adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d’entrée.
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L'adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d'entrée.
  • Joint fileté à vis avec bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
  • Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’entrée de gaz, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taille du cône 24/29
À utiliser avec (application) Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz
Comprend Bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur fileté à vis conique
Diamètre du filetage 24