Learn More
Adaptateur de filetage Quickfit™ pour cône
Click to view available options
Diamètre du filetage:
13
18
24
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
2 pièces
Description
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L'adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d'entrée.
- Joint fileté à vis avec bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
- Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’entrée de gaz, etc.
Spécification
Spécification
| Taille du cône | 14/23 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz |
| Comprend | Bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Adaptateur fileté à vis conique |
| Diamètre du filetage | 18 |