Learn More
Tête à éclaboussures pour distillation à vapeur PYREX™ Quickfit™
Tête de distillation avec connexion à la vapeur
240.00€ - 836.00€
Spécification
Description | Antiéclaboussures avec frittage |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type | Adaptateur pour tête antiéclaboussures |
À utiliser avec (application) | Empêche la contamination possible du condenseur avec les solvants à risque |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
Code produit | Marque | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Rétreint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13437656
|
Quickfit
SH16/29 |
Cône : 29/32, fiche : 29/32 |
240.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15587960
|
Quickfit
SH16/19 |
Cône : 19/26, fiche : 29/32 |
836.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Une tête anti-éclaboussures dotée d’une tige pour l’introduction de vapeur dans les flacons pendant la distillation
- La tige est connectée à l’alimentation en vapeur via un filetage amovible
Spécification
Antiéclaboussures avec frittage | |
Adaptateur pour tête antiéclaboussures | |
Évaporateurs rotatifs | |
1 de chaque |
Verre borosilicaté | |
Empêche la contamination possible du condenseur avec les solvants à risque | |
Grosse porosité de 1, fritté | |
90 mL |