Learn More
Raccord coudé à angle droit Quickfit™
L’adaptateur de tubulure à angle droit Quickfit™ est disponible dans une variété de tailles de cônes.
Marque:  Quickfit MF10/1B/SC
28.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12098361
  • 30.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’adaptateur de tubulure à angle droit Quickfit™ est disponible dans une variété de tailles de cônes.
  • Raccord à angle droit pour fixer un tuyau en caoutchouc ou autre
  • Connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
14/23
Connecteur fileté en plastique détachable
Adaptateur de tubulure à angle droit
Tubulure flexible, tuyau en caoutchouc
Verre borosilicaté
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Raccord coudé à angle droit Quickfit™ > Taille du cône : 14/23