Learn More
Réducteur rodé Quickfit™
Click to view available options
Taille du cône:
Taille du cône : 55/44
Taille du cône : 14/23
Taille du cône : 19/26
Taille du cône : 24/29
Taille du cône : 29/32
Taille du cône : 34/35
Taille du cône : 40/38
Taille du cône : 45/40
Taille du cône : 50/42
Taille du cône :29/32
Numéro du joint conique standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Description
En verre borosilicaté.L’adaptateur de réducteur rodé Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
- À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
- Réducteur en haut et cône de grande taille en bas
Spécification
Spécification
| Taille du cône | Taille du cône : 40/38 |
| À utiliser avec (équipement) | Joints en verre dépoli de tailles différentes |
| Comprend | Connecteur de petite taille en haut, cône de grande taille à la base |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Adaptateur de réduction |
| Numéro du joint conique standard | 34/35 |