Learn More
Réducteur rodé Quickfit™
En verre borosilicaté. L’adaptateur réducteur rodé en Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
Marque: Quickfit DA39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En verre borosilicaté.L’adaptateur de réducteur rodé Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
- À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
- Réducteur en haut et cône de grande taille en bas
Spécification
Cone Size: 55/44 | |
Small socket, large cone | |
Reduction adapter |
Joints en verre dépoli de tailles différentes | |
Verre borosilicaté | |
24/29 |