Learn More
Réducteur rodé Quickfit™
En verre borosilicaté. L’adaptateur réducteur rodé en Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
Marque:  Quickfit DA38
172.27 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15517800
  • 185.00€ / 5 pièces
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 24123 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 22-09-2025
Description
En verre borosilicaté.L’adaptateur de réducteur rodé Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
  • À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
  • Réducteur en haut et cône de grande taille en bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Taille du cône : 50/42
Connecteur de petite taille en haut, cône de grande taille à la base
Adaptateur de réduction
Joints en verre dépoli de tailles différentes
Verre borosilicaté
24/29
Documents
Product Information
Nom du produit
Réducteur rodé Quickfit™ > Taille du cône : 50/42 ; Taille de la prise : 24/29