Learn More
Entonnoir d’égalisation de pression Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™
À utiliser lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide
201.00€ - 211.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 4800 |
À utiliser avec (application) | Utilisé lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide, Soxhlets comme piège à solvant |
Quantité | 1PK |
Type de produit | Entonnoir d’égalisation de la pression |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Numéro de joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Numéro de joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12014453
|
Quickfit
DE250/32 |
250 ml | 19/26 | 24/29 |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12024453
|
Quickfit
DE250/33 |
250 ml | 24/29 | 24/29 |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10034804
|
Quickfit
DE100/22 |
100 ml | 19/26 | 19/26 |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
À utiliser lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide
- Conformes à la norme ISO 4800
- Peut également être utilisé avec des extracteurs de Soxhlet en tant que pièges à solvant afin de faciliter la récupération à la fin d’une extraction
- Avec robinet d’arrêt GP Rotaflo™ doté d’une clé en PTFE résistante aux produits chimiques
Spécification
Verre borosilicaté | |
Utilisé lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide, Soxhlets comme piège à solvant | |
Entonnoir d’égalisation de la pression |
ISO 4800 | |
1PK |