Learn More
Tubes à digestion simples Quickfit™
Pour une utilisation avec les blocs chauffants
130.00€ - 205.00€
Spécification
Type de produit Tube à digestion
Matériau Verre borosilicaté
Longueur totale (métrique) 300 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
10459160
Afficher les documents
Quickfit
TT100/26
Capacité : 100 ml 26 mm
130.00€
5 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12425436
Afficher les documents
Quickfit
TT250/42
Capacité : 250 ml 42 mm
205.00€
5 pièces
Expédition estimée: 07-03-2025
Description
  • À col perlé uni
  • En verre borosilicaté pour assurer une durabilité chimique et thermique exceptionnelle
Spécification
Spécification
Tube à digestion
Verre borosilicaté
300 mm