Learn More
Entonnoir piriforme en verre Quickfit™ avec clé en verre et tige avec cône
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
Marque:  Quickfit D2/21
Code produit. 12448846
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
  • Conforme à la norme ISO 4800 type 2
  • Tige d’entonnoir avec cône pour une insertion aisée dans les flacons Quickfit™, etc.
  • Le robinet d’arrêt comporte une clé en verre interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
60mm
Verre borosilicaté
14/23
1PK
Entonnoir de séparation
100 ml
ISO 4800
14/23
1.5 mm ; verre