Learn More
Entonnoir piriforme en verre Quickfit™ avec clé en verre et tige avec cône
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
Marque: Quickfit D2/01
101.99 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
- Conforme à la norme ISO 4800 type 2
- Tige d’entonnoir avec cône pour une insertion aisée dans les flacons Quickfit™, etc.
- Le robinet d’arrêt comporte une clé en verre interchangeable
Spécification
40mm | |
Verre borosilicaté | |
14/23 | |
1PK | |
Entonnoir de séparation |
25 ml | |
ISO 4800 | |
14/23 | |
1.5 mm ; verre |