Learn More
Entonnoir piriforme en verre Quickfit™ avec clé en verre et tige avec cône
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
Marque: Quickfit D2/32
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
- Conforme à la norme ISO 4800 type 2
- Tige d’entonnoir avec cône pour une insertion aisée dans les flacons Quickfit™, etc.
- Le robinet d’arrêt comporte une clé en verre interchangeable
Spécification
85mm | |
Verre borosilicaté | |
19/26 | |
1PK | |
Entonnoir de séparation |
250 ml | |
ISO 4800 | |
24/29 | |
2.5 mm; Verre |