Learn More
Scilabware Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols parallèles
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche. L’adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
Marque:  Scilabware MA1/33
Code produit. 12031603
  • 91.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche.L'adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
•Avec deux cols parallèles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24/29
Verre borosilicaté
Adaptateur à cols multiples
24/29