Learn More
Scilabware Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols parallèles
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche. L’adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
Marque:  Scilabware MA1/2
Code produit. 12011603
  • 83.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche.L'adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
•Avec deux cols parallèles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
19/26
Verre borosilicaté
Adaptateur à cols multiples
19/26