Learn More
Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec trois cols
Click to view available options
Taille du cône:
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Description
Avec trois cols :
- Deux verticaux
- Un à 45°
Spécification
Spécification
| Taille du cône | 24/29 |
| Type de produit | Adaptateur multiple |