Learn More
Pyrex™ Clips de montage métalliques Quickfit™
Click to view available options
Dimensions:
FG100
FG50
FG75
Diamètre (métrique) intérieur:
50 mm
75 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les extracteurs soxhlet, les couvercles dépolis plats et les récipients de réaction. Les clips de montage métalliques Pyrex™ Quickfit™ appliquent une pression positive sur les deux surfaces avec une conception métallique à ressorts.
- Pour fixer les couvercles à bride plate aux flacons de réaction à col large et aux récipients de culture
- En acier inox
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/Paquet |
| Type | Pince à rodage |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Verrerie avec joints rodés plans |
| À utiliser avec (application) | Fixation des couvercles dépolis plats aux récipients de culture et aux flacons de réaction à col large |
| Description | Conception à ressorts |
| Dimensions | FG100 |
| Diamètre (métrique) intérieur | 100 mm |