Learn More
Flacons de pesée Quickfit™ avec bouchons en verre rodé
Code produit. 12451041
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
10 ml
20 ml
25 ml
40 ml
60 ml
100 ml
Forme:
Basse
Haut
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12451041
Marque: Pyrex WB50/30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ chimiquement inerte et conformes à la norme DIN 12605. Les flacons de pesée Quickfit™ avec bouchons en verre rodé sont disponibles dans une variété de capacités avec un choix de flacons de forme haute ou trapue.
En verre borosilicaté Pyrex™ chimiquement inerte et conforme à la norme DIN 12605.Les flacons de pesée Quickfit™ avec bouchons en verre rodé sont disponibles dans une variété de capacités avec un choix de flacons de forme haute ou trapue.
  • Conformes à la norme DIN 12605
  • Verre borosilicaté Pyrex™ chimiquement inerte
  • Structure légère avec bouchons en verre rodé
  • Choix de flacons de forme haute ou trapue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 ml
Forme Basse
Comprend Bouchon en verre dépoli
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Certifications/Conformité DIN 12605
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 30 mm
Matériau du bouchon Verre rodé
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon