Learn More
Flacons de pesée Quickfit™ avec bouchons en verre rodé
16.96 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
10 ml
20 ml
25 ml
40 ml
60 ml
100 ml
Description:
Forme basse
Forme haute
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ chimiquement inerte et conforme à la norme DIN 12605.Les flacons de pesée Quickfit™ avec bouchons en verre rodé sont disponibles dans une variété de capacités avec un choix de flacons de forme haute ou trapue.
- Conformes à la norme DIN 12605
- Verre borosilicaté Pyrex™ chimiquement inerte
- Structure légère avec bouchons en verre rodé
- Choix de flacons de forme haute ou trapue
Spécification
Capacité (métrique) | 8 ml |
Description | Forme haute |
Comprend | Bouchon en verre dépoli |
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
Certifications/Conformité | DIN 12605 |
Closure Included | Oui |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Matériau du bouchon | Verre rodé |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Type de bouchon | Bouchon |