Learn More
Entonnoir en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et clé en PTFE
Équipé d’un robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE. L’entonnoir en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et clé en PTFE ne nécessite pas de lubrification ni de graisses contaminantes et ne grippe pas avec les solutions caustiques. Conforme aux normes ISO 4800 type 3.
126.00€ - 705.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO , 4800 |
---|---|
Comprend | Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE, cône |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12050073
|
Quickfit
D1/21GP |
100 ml | 14/23 | Alésage de 3 mm |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12060073
|
Quickfit
D1/22GP |
100 ml | 19/26 | Alésage de 3 mm |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11371875
|
Quickfit
D1/11GP |
50 ml | 14/23 | Alésage de 3 mm |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12070073
|
Quickfit
D1/32GP |
250 ml | 19/26 | Alésage de 3 mm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15527790
|
Quickfit
D1/42GP |
500 ml | 19/26 | 6mm Bore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15547790
|
Quickfit
D1/62GP |
1000 ml | 19/26 | 6mm Bore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 3
- Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les prises des flacons et récipients Quickfit™.
- Équipé d’un robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE
- Aucune lubrification nécessaire
- Pas de graisses contaminantes
- Pas de grippage avec des solutions caustiques
Spécification
ISO , 4800 | |
Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE, cône |