Learn More
Pyrex™ Clé en verre et tige avec cône Quickfit™
Pour ajouter du liquide à la plupart des flacons et ensembles Quickfit™. La clé en verre et tige avec cône Pyrex™ Quickfit™ sont équipées d’un robinet d’arrêt avec clé interchangeable en verre.
69.60€ - 770.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4800 |
---|---|
Comprend | Cône en verre rodé, robinet d’arrêt avec clé en verre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du cône | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11341875
|
Pyrex™
D1/21 |
100 ml | 14/23 | Alésage de 2,5mm |
80.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11351875
|
Pyrex™
D1/22 |
100 ml | 19/26 | Alésage de 2,5mm |
78.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11331875
|
Pyrex™
D1/11 |
50 ml | 14/23 | Alésage de 2,0 mm |
69.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11361875
|
Pyrex™
D1/32 |
250 ml | 19/26 | 2.5mm bore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15517790
|
Pyrex™
D1/42 |
500 mL | 19/26 | 4.0mm bore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15537790
|
Pyrex™
D1/62 |
1000 mL | 19/26 | 4.0mm bore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Conformes à la norme ISO 4800
- Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les flacons et ensembles Quickfit™
- Le robinet d’arrêt est équipé d’une clé interchangeable en verre
Spécification
ISO 4800 | |
Cône en verre rodé, robinet d’arrêt avec clé en verre |