Learn More
Adaptateur élargisseur Quickfit™
Code produit. p-8002995
Click to view available options
Taille du cône:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 12146220
Marque: Quickfit XA21
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Raccordez les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille avec l’adaptateur élargisseur QuickFit™.
Raccordez des joints en verre rodé de grande taille à d'autres de plus petite taille grâce à l'adaptateur élargisseur QuickFit™
  • À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
  • Rodage de grande taille en haut et cône de petite taille en bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du cône 14/23
À utiliser avec (application) Utile pour la connexion de joints en verre dépoli de tailles différentes
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Raccord élargissement
Numéro du joint conique standard 19/26