Learn More
Colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Types de connecteurs:
Prise 14/23
Prise 19/26
Prise 24/29
Prise 40/38
Comprend:
Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo
Robinet d’arrêt à alésage de 6 mm GP Rotaflo
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex™.La colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ comprend un disque en verre fritté résistant aux produits chimiques de porosité 0. Le robinet d’arrêt en PTFE permet le contrôle précis du débit d’éluant.Le col en verre rodé peut accueillir les réservoirs Quickfit™.
- Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant
- Disque en verre fritté résistant aux produits chimiques - porosité 0
- Le col en verre rodé accepte les réservoirs Quickfit™
- En verre borosilicaté Pyrex™
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 26 mm |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™ |
| Types de connecteurs | Prise 24/29 |
| Comprend | Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo |