Learn More
Flacon de réaction à col large en verre borosilicaté Pyres Labware™ Quickfit™
Code produit. 15547890
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15547890
Marque: Quickfit FR4LF
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqué en verre borosilicaté. Le col large du flacon de réaction à col large en verre borosilicaté Pyrex Labware™ Quickfit™ permet l’incorporation facile des pales d’agitateur et l’élimination facile des résidus solides.
En verre borosilicaté
  • Avec joint à bride plate Pyrex Labware™ Quickfit™ de grand diamètre
  • Pour une utilisation avec des couvercles dépolis plats et des clips de montage Pyrex Labware™ Quickfit™
  • Le col large permet d’intégrer facilement les pales d’agitateur et d’éliminer facilement les résidus solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 l
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec des couvercles à bride plate et des clips de retenue Quickfittrade;
Hauteur (métrique) 225 mm
Type de goulot Large
Forme du fond Rond