Learn More
Flacon de réaction à col large en verre borosilicaté Pyres Labware™ Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
En verre borosilicaté
- Avec joint à bride plate Pyrex Labware™ Quickfit™ de grand diamètre
- Pour une utilisation avec des couvercles dépolis plats et des clips de montage Pyrex Labware™ Quickfit™
- Le col large permet d’intégrer facilement les pales d’agitateur et d’éliminer facilement les résidus solides
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| À utiliser avec (équipement) | Clips de retenue et couvercles à bride plate Quickfittrade; |
| Hauteur (impériale) | 210 ml |
| Hauteur (métrique) | 210 mm |
| Type de produit | Flacon de réaction |
| Forme | Sphérique |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 189 ml |