Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Utile lorsque les papiers filtres classiques seraient détruits par des acides et des alcalis
Marque:  Quickfit VB60/04M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Code produit. 15518010
  • 585.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 16-10-2024
Description
  • Fabriqué en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Avec cône en verre rodé Quickfit pour permettre une filtration directe dans les flacons Büchner Quickfit
Spécification
Spécification
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Verre borosilicaté
48 mm
Entonnoir de filtration sous vide Buchner
60 mm
125 ml
Pour le filtrage de solutions pouvant être filtrées avec des papiers filtres ne résistant pas à certains acides et bases
Cône en verre à fond plat Quickfit™
24/29
2