Learn More
Flacon en verre à fond rond à deux col Quickfit™
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon en verre à fond rond et à deux col Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
Marque: Quickfit FR2L/5S/2A
52.66 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.70000kg
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon en verre à fond rond et deux cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
- Équipé de deux prises en verre rodé Quickfit™ ; un col central vertical ; un col latéral incliné
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres, etc., dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
2000 ml | |
225 mm | |
34/35 (centre), 19/26 (côté) |
Verre borosilicaté | |
2 | |
Rond |