Learn More
Flacon en verre à fond rond à deux col Quickfit™
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon en verre à fond rond et à deux col Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
Marque: Quickfit FR25/1S/1A
43.49 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04680kg
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon en verre à fond rond et deux cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
- Avec une prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
25 ml | |
77 mm | |
14/23 (centre), 14/23 (côté) |
Verre borosilicaté | |
2 | |
Rond |