Learn More
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond à trois col à trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
Marque: N/A FR50/2S/22A
352.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Utile pour introduire des tubes d’admission de gaz et des thermomètres dans le flacon.Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
- Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™ : un col vertical central, deux cols latéraux inclinés
- Les prises en verre rodé Quickfit™ sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
Spécification
ISO 383 | |
Verre borosilicaté | |
3 | |
Rond |
50 ml | |
92 mm | |
19/26 (centre), 19/26 (côté) |