Learn More
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond à trois col à trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
Marque: Quickfit FR1L/4S/22A
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.33000kg
Description
Utile pour introduire des tubes d’admission de gaz et des thermomètres dans le flacon.Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
- Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™
- Un col vertical central
- Deux cols latéraux inclinés
- Les prises en verre rodé sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
1000 ml | |
183 mm | |
Rond | |
29/32 |
Verre borosilicaté | |
Flacon à trois cols | |
19/26 |