Learn More
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond à trois col à trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
Marque: Quickfit FR50/1S/11A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utile pour introduire des tubes d’admission de gaz et des thermomètres dans le flacon.Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
- Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™
- Un col vertical central
- Deux cols latéraux inclinés
- Les prises en verre rodé sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
ISO 383 | |
Verre borosilicaté | |
3 | |
Rond |
50 ml | |
89 mm | |
14/23 (centre), 14/23 (côté) |