Learn More
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond à trois col à trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
Marque: Quickfit FR100/3S/11A
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10620kg
Description
Utile pour introduire des tubes d’admission de gaz et des thermomètres dans le flacon.Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
- Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™
- Un col vertical central
- Deux cols latéraux inclinés
- Les prises en verre rodé sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
ISO 383 | |
Verre borosilicaté | |
24/29 (centre), 14/23 (côté) | |
Pièce |
100 ml | |
110 mm | |
Rond |