Learn More
Tubes à essai en verre borosilicaté QuickFit™ avec emboîture rodée
Code produit. p-8002638
Click to view available options
Diamètre (métrique):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
11 mL
15 ml
19 mL
31 mL
54 mL
75 mL
195 mL
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11352055
Marque: Quickfit MF24/3/8
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté pour son excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques. Les tubes à essai avec col rodé en verre borosilicaté Quickfit™ sont idéals pour mélanger et chauffer les produits chimiques du laboratoire.
Fabriqués en verre borosilicaté pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques. Les tubes à essai en verre borosilicaté Quickfit™ avec emboîture rodée sont parfaits pour le mélange et le chauffage de produits chimiques dans un laboratoire.
  • L’emboîture rodée de précision garantit un ajustement exact du bouchon
  • Les tailles des tubes à essai correspondent aux bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
  • Commandez les tubes et bouchons séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Col rodé
Description Taille du bouchon :24/29
Capacité (métrique) 75 mL
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Bouchon creux Quickfit, code produit Fisher Scientific 12508865
Quantité 5 paquet
Diamètre (métrique) 29 mm
Type de produit Tube à essai