Learn More
Tube à tremper fritté en verre borosilicaté Quickfit™ pour flacon Dreschel
Dispersez le gaz en bulles avec les tubes en verre borosilicaté frittés QuickFit™ conçus pour s’adapter à une gamme de flacons Deschel QuickFit™. Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
Marque:  Quickfit MF48/23/500
Code produit. 11362065
  • 98.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Dispersez le gaz dans des bulles avec les tubes en verre borosilicaté fritté QuickFit™ conçus pour s'adapter à une gamme de flacons Deschel QuickFit™.Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
  • Conformes à la norme BS 2461
  • Le tube plongeur fritté disperse le gaz dans des bulles pour une plus grande efficacité
  • Choix de porosités de frittage pour obtenir une taille de bulle fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BS 2461
Verre borosilicaté
2
Longueur tige : 217 mm
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/500