Learn More
Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.
Marque: Quickfit FR1L/5S
47.91 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications.Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs thermiques.
- Prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Gamme complète de 46 flacons de 5 ml à 10 000 ml
- Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Spécification
ISO 1773, ISO 4797 | |
Verre borosilicaté | |
Basse | |
Rond |
1000 ml | |
196 mm | |
34/35 |