Learn More
Serpentin de réfrigérant réversible en verre borosilicaté Quickfit™
En verre borosilicaté Pyrex™. Le serpentin de réfrigérant réversible en verre borosilicaté Quickfit™ est installé à chaque extrémité avec un cône de taille différente pour réduire le besoin d’adaptateurs. Comprend des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation d’une tubulure flexible.
280.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Serpentin de réfrigérant |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15547780
|
Quickfit
CX3/23/SC |
19/26 et 24/29 | 315 mm (général) 160 mm (effectif) |
280.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15557780
|
Quickfit
CX3/35/SC |
24/29 et 34/35 | 335 mm (général) 160 mm (effectif) |
280.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Réfrigérant à reflux hautement polyvalent
- Chaque extrémité du réfrigérant est équipée d’un cône de taille différente, réduisant ainsi le besoin d’adaptateurs
- Comprend des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation d’une tubulure flexible
Spécification
Verre borosilicaté | |
Serpentin de réfrigérant |