Learn More
Récepteur selon Dean-Stark en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 11349093
Click to view available options
Type:
Récepteur selon Dean-Stark
Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau avec robinet d’arrêt
Capacité (métrique):
2 ml
7,5 mL
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11349093
Marque: Quickfit WE6/23/10T
Déterminez la teneur en eau d’une solution à l’aide de l’appareil selon Dean-Stark. Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau en verre borosilicaté Quickfit.™
  • Conformes à la norme BS 756
  • Récepteurs selon Dean and Stark pour la détermination de la teneur en eau des produits pétroliers
  • Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant plus légers que l’eau
  • Verre borosilicaté avec tube gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant plus légers que l’eau
Type Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau avec robinet d’arrêt
Matériau Verre borosilicaté
Capacité 10 ml
Certifications/Conformité BS 756
Capacité (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau
Dimensions Cône : 24/29, emboîture : 19/26