Learn More
Récepteur selon Dean-Stark en verre borosilicaté Quickfit™
Déterminez la teneur en eau d’une solution à l’aide de l’appareil selon Dean-Stark. Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau en verre borosilicaté Quickfit.™
Marque: Quickfit WE6/23/2
115.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme BS 756
- Récepteurs selon Dean and Stark pour la détermination de la teneur en eau des produits pétroliers
- Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant plus légers que l’eau
- Verre borosilicaté avec tube gradué
Spécification
Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant plus légers que l’eau | |
Verre borosilicaté | |
BS 756 | |
Récepteur selon Dean-Stark pour solvants moins denses que l’eau |
Récepteur selon Dean-Stark | |
2 ml | |
2 ml | |
Cône : 24/29, emboîture : 19/26 |