Learn More
Dispositif pour dosage de l’eau en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 12475436
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
12,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12475436
Marque: Quickfit WE7/23/3
Détermination de la teneur en eau ou en huile volatile. Le récepteur selon Dean-Stark pour solvants plus denses que l’eau en verre borosilicaté QuikFit™ est idéal lorsque l’entraîneur de solvant est plus lourd que l’eau.
Déterminent la teneur en eau ou en huile volatile.Le récepteur d'entraîneur lourd en verre borosilicaté QuickFit™ est idéal lorsque l'entraîneur de solvant est plus lourd que l'eau.
  • Conformes à la norme BS 756
  • Pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers à l’aide d’un entraîneur de solvant qui est plus lourd que l’eau
  • Convient également à l’estimation de la teneur en huile volatile
  • Verre borosilicaté de haute qualité avec tube gradué et joints rodés de précision Quickfit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers à l’aide d’un entraîneur de solvant qui est plus lourd que l’eau
Type Récepteur entraîneur lourd
Matériau Verre borosilicaté
Capacité 3 ml
Certifications/Conformité BS 756
Capacité (métrique) 3 ml
À utiliser avec (équipement) Entraîneur lourd