Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Quickfit™ avec col en verre rodé Quickfit
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Raccord manchonné:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon Erlenmeyer en verre Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ avec rodage femelle en verre Quickfit est conforme à la norme ISO 4797.
- Conforme à la norme ISO 4797
- Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
- Conçu pour l’estimation de l’arsenic et de l’antimoine
- La méthode utilise la formation d’un complexe entre l’arsine et le diéthyldithiocarbamate d’argent avec mesure ultérieure à 538 nm ou à 5380.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Comprend | Embout rodé |
| Forme | Conique |
| Raccord manchonné | 29/32 |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |