Learn More
Bouteille Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. Les flacons Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™ offrent une méthode peu coûteuse pour le lavage ou le séchage des gaz. Leur construction durable et robuste les protège contre les bris accidentels.
49.30€ - 70.46€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon Dreschel |
Joint conique standard | 24/29 |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11382055
|
Quickfit
MF29/3/125 |
125 ml | 163 mm | Base plate : 102 mm |
49.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10676655
|
Quickfit
MF29/3/250 |
250 ml | 200 mm | Base plate : 102 mm |
50.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11392055
|
Quickfit
MF29/3/500 |
500 ml | 252 mm | Base plate : 125 mm |
70.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. Les flacons Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™ offrent un moyen abordable de laver ou de sécher les gaz. Leur construction durable et robuste les protège contre les bris accidentels.
- À utiliser avec les têtes de flacon Quickfit™
- En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
- Construction robuste
Spécification
Verre borosilicaté | |
Flacon Dreschel | |
24/29 | |
1/boîte |