Learn More
Condenseur Davies à double surface en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
205 mm
Longueur (métrique):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Description:
Surface x 102 m2 : 1,7
Surface x 102 m2 : 2,3
Surface x 102 m2 : 3,0
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
En verre borosilicaté Pyrex™. Le condenseur Davies à double surface en verre borosilicaté Quickfit™ est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement. La surface de refroidissement interne empêche les vibrations grâce à l’effet baffle tandis que la surface de refroidissement externe empêche le fluage avec des liquides à faible point d’ébullition. Comprend des connecteurs à vis en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures.
- Réfrigérant hautement efficace avec grande surface de refroidissement
- La surface de refroidissement interne donne l’effet baffle
- La surface de refroidissement externe empêche le fluage avec des liquides à faible point d’ébullition
- Avec connecteurs à vis en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures flexibles
Spécification
Spécification
| Description | Surface x 102 m2 : 3,0 |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 205 mm |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Numéro du joint conique standard | 24/29 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Réfrigérant Davies |