Learn More
Réfrigérant à multiples serpentins Quickfit™, grande échelle
Conception à double serpentin avec entrée d’eau commune.
Marque:  Quickfit C13/55/2
1210.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15507760
  • 1510.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient aux travaux de l’usine pilote
  • Les bras latéraux en verre acceptent les tubulures d’un diamètre interne de 18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Convient aux travaux de l’usine pilote
34/35
Réfrigérant à double serpentin
660 mm
Verre borosilicaté