Learn More
Pyrex™ Tête de piège à froid en verre borosilicaté Quickfit™
Gèle les matériaux volatiles et les vapeurs sur la surface froide. La tête de piège à froid en verre borosilicaté Pyrex™ Quickfit™ empêche les matériaux d’endommager les pompes à vide.
Marque: Pyrex™ MF28/52
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.32940kg
Description
- Conçue pour une utilisation dans les systèmes de vide
- Empêche les vapeurs des matériaux volatils d’endommager les pompes, etc.
- Simplicité d’utilisation : - immergez le piège dans flacon Dewar contenant le réfrigérant (par exemple la glace sèche) - les matériaux volatils qui traversent le système sont congelés sur la surface froide
Spécification
Tête de piège à froid | |
Verre borosilicaté | |
Systèmes de vide | |
34/35, 19/26 |