Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
Marque:  Quickfit VB95/04M
Code produit. 15738127
  • 805.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Avec cône en verre rodé Quickfit pour permettre une filtration directe dans les flacons Büchner Quickfit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
95 mm
95mm
Entonnoir de filtration sous vide
Verre borosilicaté
29/32
2