Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
Marque: Quickfit VB60/08M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Avec cône en verre rodé Quickfit pour permettre une filtration directe dans les flacons Büchner Quickfit
Spécification
125 ml | |
48 mm | |
Pour le filtrage de solutions pouvant être filtrées avec des papiers filtres ne résistant pas à certains acides et bases | |
4 |
Verre borosilicaté | |
24/29 | |
60mm | |
Entonnoir de filtration sous vide Buchner |