Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
Marque:  Quickfit VB60/02M
Code produit. 15508010
  • 621.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Avec cône en verre rodé Quickfit pour permettre une filtration directe dans les flacons Büchner Quickfit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
125 ml
48 mm
Pour le filtrage de solutions pouvant être filtrées avec des papiers filtres ne résistant pas à certains acides et bases
1
Verre borosilicaté
24/29
60mm
Entonnoir de filtration sous vide Buchner