Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
Marque:  Quickfit VB40/08M
Code produit. 14819830
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Avec cône en verre rodé Quickfit pour permettre une filtration directe dans les flacons Büchner Quickfit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
80 ml
52 mm
24/29
40mm
4
Verre borosilicaté
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
Pour le filtrage de solutions pouvant être filtrées avec des papiers filtres ne résistant pas à certains acides et bases
Cône en verre à fond plat Quickfit™
Entonnoir de filtration sous vide Buchner