Learn More
Réfrigérant d’Allihn Quickfit™ avec cône rodé
Code produit. 11351845
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11351845
Marque: Quickfit CX7/05/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les applications de reflux.
  • Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de reflux
Longueur (métrique) l’enveloppe 335 mm
Longueur (métrique) 335 mm
Numéro du joint conique standard 34/35
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur Allihn