Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
GREENER_CHOICE
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style. Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
Marque:  Contec™ 2652SS
119.61 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15919425
  • 183.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques.
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de tête d’essoreuse
11,5 in
29 cm
Reusable
Installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires
Protection de sonde acier inoxydable
White
Non stérile
Autoclavable
Têtes de serpillère VertiKlean MAX moyennes et grandes
No
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot40923Z2 Type de certificatCertificat de qualité Date28/01/2025 Catalog Number2652SS
Numéro de lot40619X1 Type de certificatCertificat de qualité Date04/12/2024 Catalog Number2652SS
Numéro de lot30516Z2 Type de certificatCertificat de qualité Date05/04/2024 Catalog Number2652SS
Numéro de lot30516Z4 Type de certificatCertificat de qualité Date13/12/2023 Catalog Number2652SS
Numéro de lot30608Z2 Type de certificatCertificat de qualité Date19/09/2023 Catalog Number2652SS
Nom du produit
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™ > S’utilise avec : Têtes de balai-serpillère VertiKlean MAX moyennes et larges