Learn More
Quercétine dihydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dihydrate de quercétine utilisé comme inhibiteur de la protéine tyrosine kinase, de l’ATPase mitochondriale et de l’inhibiteur de phosphodiestérase. Il inhibe l’activité PI3-kinase et inhibe légèrement l’activité PIP kinase.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (68 mg/ml à 25°C), l’acide acétique (1 mg/ml), l’alcali aqueux (1 mg/ml), l’eau (<1 at 25°C), and ethanol (21 mg/ml at 25°C).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Dihydrate de quercétine utilisé comme inhibiteur de la protéine tyrosine kinase, de l’ATPase mitochondriale et de l’inhibiteur de phosphodiestérase. Il inhibe l’activité PI3-kinase et inhibe légèrement l’activité PIP kinase.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (68 mg/ml à 25°C), l’acide acétique (1 mg/ml), l’alcali aqueux (1 mg/ml), l’eau (<1 at 25°C), and ethanol (21 mg/ml at 25°C).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Quercetin dihydrate |
Point de fusion | 310°C to 315°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Odeur | Odorless |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 317313 |
Merck Index | 14,8034 |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C). |
Poids de la formule | 338.28 (302.25 Anhydrous) |